GF50194964
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Sinónimos:
ES361025
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 501-949-64
size
150 × 150 mm
thickness
0.025 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)