GF49244812
Polyphthalamide 50% Glass Fiber Filled
(PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinónimos:
PH366300
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 492-448-12
weight
100 g
color
natural
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)