Documentos clave
GF48132648
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 500 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Sinónimos:
AL057935
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 481-326-48
L
500 mm
diameter
5 mm
bulk density
2.7 g/cm3
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)