GF47476637
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 50 g, purity 98.5%
Sinónimos:
TI546010
About This Item
Productos recomendados
assay
98.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 474-766-37
weight
50 g
mean particle size
3 μm (FSSR)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)