GF46916039
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 0.2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI130250
About This Item
Productos recomendados
form
annealed
foil (coil)
manufacturer/tradename
Goodfellow 469-160-39
size × thickness
0.2 m × 0.1 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)