GF46751104
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 500 mm, black
Sinónimos:
AM337913
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 467-511-04
L
500 mm
diam.
15 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)