GF45059485
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinónimos:
TK025120
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 450-594-85
L
0.2 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)