Documentos clave
GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinónimos:
SI616010
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 439-629-36
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)