Key Documents
GF43160138
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 10 m, filament diameter 0.012mm
Sinónimos:
AR305779
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
fibers
manufacturer/tradename
Goodfellow 431-601-38
L
10 m
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)