GF42221180
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 1 m, wall thickness 0.17 mm
Sinónimos:
AM307013
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 422-211-80
L
1 m
wall thickness
0.17 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)