Documentos clave
GF41512722
Boron nitride
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 603401
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 415-127-22
size
50 × 50 mm
thickness
4.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)