Key Documents
GF40269270
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 1_kg, condition atomized
Sinónimos:
CU086011
About This Item
UNSPSC Code:
30102010
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 402-692-70
max. part. size
100 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)