GF39227957
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 1000 g, natural
Sinónimos:
SU346320
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 392-279-57
weight
1000 g
color
natural
nominal granule size
2 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)