Documentos clave
GF38868676
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
NI800400
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 388-686-76
L
0.5 m
coil width
25 mm
thickness
0.04 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)