GF38558380
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinónimos:
AL607060
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 385-583-80
L
500 mm
O.D.
3.0 mm
wall thickness
0.7 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)