Merck
GF38206256
Platinum
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.04 mm
Sinónimos:
PT008720
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
195.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
mesh
manufacturer/tradename
Goodfellow 382-062-56
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
nominal aperture
0.12 mm
size
20 × 20 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1