Documentos clave
GF38081426
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617080
About This Item
UNSPSC Code:
11101503
NACRES:
NA.23
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 380-814-26
L
500 mm
O.D.
5.0 mm
wall thickness
1.0 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)