Documentos clave
GF38014893
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 20 g, purity 99.99%
Sinónimos:
AL606300
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99.99%
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 380-148-93
weight
20 g
nominal granule size
2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)