Documentos clave
GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Sinónimos:
CY137920
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 368-407-20
L
50 mm
diameter
15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)