GF36604964
Quartz - fused
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617050
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-049-64
L
100 mm
O.D.
4.0 mm
wall thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)