GF36099311
Palladium
wire reel, 10m, diameter 0.25mm, hard, 99.95%
Sinónimos:
Palladium, PD005130
About This Item
Productos recomendados
assay
99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 360-993-11
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 m × 0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)