GF35712323
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI047905
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 357-123-23
L × diam.
200 mm × 6.35 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Legal Information
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)