GF34405297
Boron
powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 100 g, purity 92.1%
Sinónimos:
B 006020
About This Item
Productos recomendados
assay
92.1%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 344-052-97
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
100 g
mean particle size
1 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)