GF34346044
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
Sinónimos:
ZR008620
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Goodfellow 343-460-44
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)