GF33873891
Erbium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinónimos:
Erbium, ER007910
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 338-738-91
resistivity
86 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 6.35 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
density
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Er]
InChI
1S/Er
InChI key
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)