Documentos clave
GF33015978
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
50mm rod, 15mm diameter, extruded
Sinónimos:
AL137920
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 330-159-78
L × diam.
50 mm × 15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)