GF32480760
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g
Sinónimos:
TA526010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 324-807-60
weight
20 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)