Documentos clave
GF32069561
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
PD030210
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 320-695-61
tamaño
25 × 25 mm
grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)