GF30535062
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 3 mm, L 600 mm
Sinónimos:
FP347905
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 305-350-62
L
600 mm
diam.
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)