GF29925861
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
sheet, 5 x 5mm, 2mm thickness, rare earth magnet, parylene coating
Sinónimos:
ND013020
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 299-258-61
size × thickness
5x5 mm × 2 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)