GF29868003
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), film, thickness 0.025 mm, L 2 m, colorless
Sinónimos:
AM301026
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 298-680-03
L
2 m
thickness
0.025 mm
color
colorless
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)