Documentos clave
GF29279672
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, 0.18 mm diameter, length 5 m
Sinónimos:
CU065138
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 292-796-72
L
5 m
diameter
0.18 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)