Documentos clave
GF27655140
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 97.5%
Sinónimos:
AL603100
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
97.5%
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 276-551-40
size
25 × 25 mm
thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)