GF25933732
Polyimide
(PI), film, thickness 0.008 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton hn
Sinónimos:
IM301080
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 259-337-32
size
300 × 300 mm
thickness
0.008 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)