GF24838139
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 100 g
Sinónimos:
CV306010
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 248-381-39
weight
100 g
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)