Key Documents
GF24750525
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
Sinónimos:
AL546010
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 247-505-25
weight
50 g
max. part. size
150 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)