Merck
GF23389454
Aluminum
powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
Sinónimos:
AL006015
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al
Número de CAS:
Peso molecular:
26.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
powder
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 233-894-54
resistivity
2.6548 μΩ-cm
weight
1000 g
max. part. size
125 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3