GF23314654
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, black
Sinónimos:
AC311100
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 233-146-54
size
150 × 150 mm
thickness
0.1 mm
color
black
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)