Documentos clave
GF21838686
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
10m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
PT035100
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 218-386-86
L × diam.
10 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)