GF21419490
Polyetherimide
(PEI), tube, outside diameter 2.3mm, L 20 m, wall thickness 0.7 mm
Sinónimos:
EI317200
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 214-194-90
L
20 m
wall thickness
0.7 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)