GF21401020
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.025 mm, L 10 m, coil width 600 mm
Sinónimos:
ET311126
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 214-010-20
L
10 m
coil width
600 mm
thickness
0.025 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)