GF20681906
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 300 mm, wall thickness 0.6 mm
Sinónimos:
AL607050
About This Item
Productos recomendados
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 206-819-06
L
300 mm
O.D.
2.5 mm
wall thickness
0.6 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)