Documentos clave
GF19066035
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinónimos:
FE205111
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 190-660-35
L × diam.
50 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)