GF17601296
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% - Biopolymer
(PHB92/PHV 8), film, thickness 0.01 mm, size 100 × 100 mm, condition biopolymer
Sinónimos:
BV301010
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 176-012-96
size
100 × 100 mm
thickness
0.01 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)