GF17216489
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, temper annealed
Sinónimos:
FE020351
About This Item
Productos recomendados
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 172-164-89
diam.
10 mm
thickness
0.5 mm
diameter
10 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)