Documentos clave
GF16939682
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
AL427250
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 169-396-82
Longitud
200 mm
D.E.
25.4 mm
pared grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)