GF16361748
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
500mm rod, 25mm diameter, extruded
Sinónimos:
MG017950
About This Item
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 163-617-48
L × diam.
500 mm × 25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)