GF15828813
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 100 m, temper hard
Sinónimos:
AB245125
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 158-288-13
L
100 m
diameter
0.08 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)