Documentos clave
GF14895625
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 10 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
NI800400
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 148-956-25
L
10 m
coil width
25 mm
thickness
0.04 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)