Key Documents
GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
Sinónimos:
FF215314
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 125-948-21
size
1000 mm
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)